Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Himalaya XD
Une chaussure moderne qui non seulement a aspect élégant mais protège également vos pieds de haut en bas et partout ailleurs. Le modèle Himalaya est doté d’un embout de sécurité en acier et d’une plaque en acier inox intégrée. La semelle en PU antidérapante double couche offre une protection supplémentaire contre les risques au sol.
Marque: Emma Safety Footwear MM33556848
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Oil Nubuck construction
- GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Reflective Striping
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Spécification
Himalaya XD | |
Oiled Nubuck | |
48 |