Learn More
HIST1H2AB Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18611826 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611826 100 μg 100µL
18682756 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611826 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305881100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
HIST1H2AB Polyclonal specifically detects HIST1H2AB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HIST1H2AB
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène histone H2A type 1-B/E, H2A/m, H2AFM, histone cluster 1, H2ab
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human HIST1H2AB.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8335
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG