Learn More
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18613312 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18613312 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613312 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290171PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Histamine N-Methyltransferase/HNMT
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Alias de gène EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
Espèces hôtes Rabbit
Identification génétique (Entrez) 3176
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus