missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 4/HDAC4, p Ser632 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18435244 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18435244 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18435244 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254636MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone Deacetylase 4/HDAC4 Polyclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 4/HDAC4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Histone Deacetylase 4/HDAC4
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène HDAC4 (Ab-632) antibody was raised against a peptide sequence around aa. 630~634 (A-Q-S-S-P) derived from Human HDAC4.
Méthode de purification Epitope affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9759
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.