missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H1.5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
486.00€ - 741.00€
Spécification
| Antigène | Histone H1.5 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18303076
|
Novus Biologicals
NBP3-17162-25UL |
25 μg |
486.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18352492
|
Novus Biologicals
NBP3-17162-100UL |
100 μg |
741.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Histone H1.5 Polyclonal antibody specifically detects Histone H1.5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Histone H1.5 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Epigenetics | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 3009 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| H1, H1 histone family, member 5, H1.5, H1F5H1B, histone 1, H1b, histone cluster 1, H1b, histone H1.5, Histone H1a, MGC126630, MGC126632 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ETATPAPVEKSPAKKKATKKAAG | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit