missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2A.Z, ac Lys7 Antibody (RM222), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 30034849 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30034849 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30034849 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326026AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Histone H2A.Z
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Classification Monoclonal
Clone RM222
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène An acetyl-peptide corresponding to Histone H2A.Z [ac Lys7]
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3015
Espèces cibles Vertebrates
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.