missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H2A.Z Antibody (RM215), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26045AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Spécification
| Histone H2A.Z | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Vertebrates | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex | |
| RM215 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay | |
| H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z | |
| A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2A.Z | |
| 0.1 mL | |
| Epigenetics | |
| 3015 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu