missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AX Antibody (RM214), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 30028249 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30028249 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30028249 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326044AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2AX Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AX in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Histone H2AX
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Classification Monoclonal
Clone RM214
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène H2A.X, H2A/X, H2AFX
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A peptide corresponding to the C-terminus of human Histone H2AX
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Mitotic Regulators, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3014
Espèces cibles Vertebrates
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.