missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H2B Antibody (RM230) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-26043JF669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Vertebrate samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Multiplex Immunoassay,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Histone H2B | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639 | |
| A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2B | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research, Epigenetics | |
| 440689 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Multiplex, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| RM230 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Vertebrates | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu