missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3, Monomethyl Arg2 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18245470 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 mL
Conditionnement:
0.05mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18245470 0.05 mL 0.05mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18245470 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB211001AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone H3 Polyclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, C. elegans samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Histone H3 (Monomethyl Arg2)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q71DI3
Alias de gène H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Symboles de gène(s) H3C14
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This Histone H3 [Monomethyl Arg2] antibody was raised against synthetic monomethylated peptide surrounding Arginine 2 of human Histone H3 [Monomethyl Arg2][Swiss Prot Q71DI3].
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.05 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 126961
Spécificité du test Human, mouse, and S. cerevisiae. Predicted to react with many species including rat, chicken, Xenopus, Drosophila, and plant based on 100% sequence homology.
Espèces cibles Human, Mouse, C. elegans
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.