missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H4, Monomethyl Lys5 Antibody (RM457), DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 30023963 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30023963 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30023963 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326036G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Histone H4
Applications Western Blot, ELISA, Multiplex
Classification Monoclonal
Clone RM457
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A monomethyl-peptide corresponding to Histone H4 [Lys5] (Uniprot # P62805)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 121504
Espèces cibles Human, Vertebrates
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.