Learn More
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto DEAE
Échangeur d’anions diéthylaminoéthyles faibles
Marque: Cytiva 28-9165-37
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
- Pour la purification à l’échelle des procédés
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane sur la matrice d’agarose
Spécification
en PP | |
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane | |
Diéthylaminoéthyle | |
7 mm | |
90 μm (d50V) | |
5 x 1 ml |
0,28 po | |
<4 ml/min. | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol | |
1 mL | |
2 à 9 |