Learn More
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto DEAE
Échangeur d’anions diéthylaminoéthyles faibles
186.00€ - 397.00€
Spécification
Matériau de la colonne | PP |
---|---|
Matrice | Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane |
Type de ligand | Diéthylaminoéthyle |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
Granulométrie | 90 μm (d50V) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11773329
|
Cytiva
28-9165-40 |
5 mL | 5 x 5 ml |
397.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10186284
|
Cytiva
28-9165-37 |
1 mL | 5 x 1 ml |
186.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
- Pour la purification à l’échelle des procédés
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane sur la matrice d’agarose
Spécification
PP | |
Diéthylaminoéthyle | |
90 μm (d50V) |
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol | |
2 à 9 |