Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiTrap™ Capto™ SP ImpRes
Milieu à haut débit pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
155.04€ - 334.44€
Spécification
Contenu et stockage | 4 à 30°C, acétate de sodium 0,2 M dans 20 % d’éthanol |
---|
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11623074
|
Cytiva
17-5468-51 |
< 4 ml/min. | 5 x 1 ml |
155.04€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
11633074
|
Cytiva
17-5468-55 |
< 20 ml/min. | 5 x 5 ml |
334.44€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
- Échangeur d’anions sulfonates forts
Spécification
4 à 30°C, acétate de sodium 0,2 M dans 20 % d’éthanol |