Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide CM Sepharose HiTrap™
Échangeur de cations faibles pour les purifications de protéines à petite échelle
167.00€ - 363.00€
Spécification
Description | HiTrap CM FF |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420695
|
Cytiva
17-5056-01 |
1 mL | 5 x 1 ml |
167.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11525025
|
Cytiva
17-5155-01 |
5 mL | 5 x 5 ml |
363.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
Spécification
HiTrap CM FF | |
Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |