missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 tat Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB120-14029
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HIV-1 tat Polyclonal specifically detects HIV-1 tat in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| HIV-1 tat | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| Chicken | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human |
| Western Blot | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Tat | |
| Full length HIV-1 tat protein (Human). | |
| 0.05 mg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| This may cross-react to various subtypes of HIV-1 tat protein | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu