Learn More
Invitrogen™ HLA-A2 Monoclonal Antibody (BB7.2), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 392.00€
Spécification
Antigène HLA-A2
Clone BB7.2
Concentration 0.6 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30055135
Afficher les documents
Invitrogen™
H070T03Y04-A
100 Tests
392.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30055129
Afficher les documents
Invitrogen™
H070T02Y04-A
25 Tests
185.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
HLA-A2 Monoclonal antibody specifically detects HLA-A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
HLA-A2
0.6 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P04439
3105
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
BB7.2
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 660
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
A29 protein; antigen presenting molecule; Aw-33; Aw-74; DAQB-90C11.16; FLJ26655; HLA A; HLA class I antigen; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain; HLA locus; HLAA; HLA-A; HLA-A locus alpha 2 domain; HLA-A null; HLA-A11; HLA-A33; HLA-Aw33.1; HLA-DQB1; HLA-DRB1; Human leukocyte antigen A; leucocyte antigen A; leukocyte antigen class I-A; major histocompatibility complex, class I, A; MCH class I antigen; MHC 1; MHC class 1 antigen; MHC class I anti; MHC Class I antigen; MHC class I antigen A*30; MHC class I antigen A*33; MHC class I antigen A*74; MHC class I antigen heavy chain; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC class I antigen HLA-A33; MHC class I antigen null protein; MHC class I antigene; MHC class II antigen; MHC classI antigen; MHC1; truncated MHC class I antigen
IgG2b κ
Affinity chromatography
HLA-A