Learn More
HLA-B7 Monoclonal Antibody (BB7.1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 435.00€
Spécification
Antigène HLA-B7
Clone BB7.1
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16370864
Afficher les documents
Affymetrix eBioscience
46-5917-41
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16380864
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
46-5917-42
100 Tests
435.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mouse Monoclonal Antibody
HLA-B7 is one of the polymorphic proteins of human MHC Class I found on all nucleated cells. This surface protein is a heterodimer consisting of the specific transmembrane HLA-B chain paired with Beta-2 microglobulin. Classical MHC Class I molecules play a central role in adaptive immunity by presenting to T cells antigenic peptides derived either from the cell itself (classical presentation) or extracellular antigens (cross-presentation). The ligands of MHC class I include T cell receptor (TCR) and a costimulatory molecule CD8. Hundreds of HLA-B alleles have been described. Typing for these polymorphisms is routinely done for transplantation. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
Spécification
Spécification
HLA-B7
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P01889
HLA-B
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
BB7.1
Flow Cytometry
PerCP-eFluor 710
Mouse
Human
3106
Papain solubilized HLA-B7
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
HLA-B