missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DPA Antibody (TAL3C3), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18776280 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18776280 0.1 mL, Alexa Fluor 488
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18776280 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250601AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DPA Monoclonal antibody specifically detects HLA DPA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HLA DPA
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA)
Classification Monoclonal
Clone TAL3C3
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène DP alpha 1 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DP alpha chain, HLADP, HLA-SB alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DP alpha 1, MHC class II antigen, MHC class II DP3-alpha, MHC class II DPA1, MHC class II HLA-DPA1 antigen, Primed lymphocyte test-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Bristol 8 separated alpha chain preparation
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Asthma, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3113
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.