missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ Antibody (SPV-L3), PE, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-11428PE

Code nomenclature Nacres: NA.46

619.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18692169

  • 774.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

HLA DQ Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

HLA DQ
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Pig
Purified
Flow Cytometry
SPV-L3
Flow Cytometry
CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
T4-positive CTL clone HG-38
0.1 mL
Adaptive Immunity, Asthma, Immunology
3117
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis