Learn More
HLAA (HLA-A) Monoclonal Antibody (OTI4D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Spécification
| Antigène | HLAA (HLA-A) |
|---|---|
| Clone | OTI4D11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17518244
|
Origene Technologies
TA813375S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17598234
|
Origene Technologies
TA813375 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
HLAA (HLA-A) Monoclonal antibody specifically detects HLAA (HLA-A) in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| HLAA (HLA-A) | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| A-2 alpha chain; A29 protein; alpha chain of MHC class II; antigen presenting molecule; AS; Aw-33; Aw-74; B-4901; B-5001; Bw-47; Bw-50; class I MHC, HLA-B antigen; D6S204; epididymis secretory protein Li 83; HEL-S-83; histocompatibility antigen; HLA A; HLA -B; HLA B-40011; HLA B44; HLA C; HLA class I antigen; HLA class I antigen HLA-B; HLA class I histocompatibility antigen C alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen Cw-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-47 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-50 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-82 alpha chain; HLA class I histocompatibility antig | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-308 of human HLA-A (NP_002107) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| HLA-A |
| OTI4D11 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P04439 | |
| 3105 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.