missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLCS Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18548402 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18548402 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18548402 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297225AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HLCS Polyclonal antibody specifically detects HLCS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HLCS
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Biotin apo-protein ligase, biotin--protein ligase, EC 6.3.4.-, HCSholocarboxylase synthetase, EC 6.3.410holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-CoA-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-[proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)] ligase)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HLCS fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3141
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.