missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGB3/HMG4 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Code produit 30653268 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30653268 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30653268 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5507J

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

HMGB3/HMG4 Polyclonal antibody specifically detects HMGB3/HMG4 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HMGB3/HMG4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène High mobility group protein 2a, High mobility group protein 4, high mobility group protein B3, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 4, high-mobility group box 3, HMG-2a, HMG2AHMG-4, HMG4MGC90319, non-histone chromosomal protein
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human HMGB3, Met1-Val180, Accession # O15347
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Research, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3149
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.