missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMP19 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Code produit 30568167 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30568167 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30568167 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346100PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HMP19 Polyclonal antibody specifically detects HMP19 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HMP19
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène Hmp19, HMP19 protein, hypothalamus golgi apparatus expressed 19 kDa protein, neuron-specific protein family member 2, NSG2, p19 protein, Protein p19
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène HMP19 protein. (Uniprot# Q9Y328)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51617
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.