missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HN1 Antibody (3G6), Novus Biologicals™

Code produit 18304349 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18304349 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18304349 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00051155M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HN1 Monoclonal antibody specifically detects HN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HN1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3G6
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH01420
Alias de gène Androgen-regulated protein 2, ARM2hematological and neurological expressed 1 protein, hematological and neurological expressed 1, HN1A, OPMRX60
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HN1 (AAH01420, 1 a.a. ~ 154 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTTTTTFKGVDPNSRNSSRVLRPPGGGSNFSLGFDEPTEQPVRKNKMASNIFGTPEENQASWAKSAGAKSSGGREDLESSGLQRRNSSEASSGDFLDLKGEGDIHENVDTDLPGSLGQSEEKPVPAAPVPSPVAPAPMPSRRNPPGGKSSLVLG
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51155
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.