missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HN1 Antibody (JE55-74), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32438
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HN1 Monoclonal antibody specifically detects HN1 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| HN1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| Androgen-regulated protein 2, ARM2hematological and neurological expressed 1 protein, hematological and neurological expressed 1, HN1A, OPMRX60 | |
| Synthetic peptide within Human HN1 aa 100-200. (Uniprot: Q9UK76) | |
| 100 μL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 51155 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| JE55-74 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu