Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Marque:  Hoefer™ SE211A-R-1.5
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12004657
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
  • Léger
  • Pratiquement incassable
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
PTFE
0,05 in
120μ L/mm
6,8 cm
1,3 cm
Peigne
1 Prep, 1 Référence
0,15 cm
2,6 in
0,51 in