Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Marque: Hoefer™ SE211A-5-1.0
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
- Léger
- Pratiquement incassable
Spécification
Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
PTFE | |
0,03 in | |
13μ L/mm | |
0,51 in |
Peigne | |
5 | |
0,1 cm | |
1,3 cm | |
1,3 cm |