Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
Marque: Hoefer™ SE245
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 3.85550kg
Description
Support de coulage de gels double SE245
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
- Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
- Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
- Les supports SE 275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
Spécification
Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
Support de gel | |
Réceptacle de coulage, ensembles de pinces, ensemble de joints d’étanchéité, cames | |
1 à 2 |