Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
289.00€ - 730.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Nbre de gels | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Nbre de gels | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12099837
|
Hoefer™
SE215 |
Système d’électrophorèse SE250 | Corps de roulette avec joint, plaquette avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 8 cm, plaques en aluminium entaillées 10 x 8 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en PC, bouchon noir en vinyle, jeu de bouchons de charge | 4 à 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12064837
|
Hoefer™
SE245 |
Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | Réceptacle de coulage, ensembles de pinces, ensemble de joints d’étanchéité, cames | 1 à 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10772677
|
Hoefer™
SE235 |
Système d’électrophorèse SE260, MiniVE™ | Corps de coulage avec joint, plaque avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 10,5 cm, plaques en oxyde d’aluminium entaillées 10 x 10,5 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en polycarbonate, bouchon noir en vinyle, kit de bouchons de remplissage | 1 à 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12059837
|
Hoefer™
SE275 |
Mini-unité d’électrophorèse verticale sur gel SE 250 | Réceptacle de coulage avec joint, face, verre, oxyde d’aluminium, plaques compactes, répartiteurs de pression, bouchons | 1 à 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12039857
|
Hoefer™
SE235 |
Système d’électrophorèse SE260, MiniVE™ | Corps de coulage avec joint, plaque avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 10,5 cm, plaques en oxyde d’aluminium entaillées 10 x 10,5 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en polycarbonate, bouchon noir en vinyle, kit de bouchons de remplissage | 1 à 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10565965
|
Hoefer™
SE245 |
Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | Réceptacle de coulage, ensembles de pinces, ensemble de joints d’étanchéité, cames | 1 à 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Support SE245 deux gels
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
- Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
- Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
- Les supports SE275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
Spécification
Support de gel |