Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
Marque: Hoefer™ SE235
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 1,468.00000kg
Description
Support de coulage de gels double SE245
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
- Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
- Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
- Les supports SE 275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
Spécification
Système d’électrophorèse SE260, MiniVE™ | |
Support de gel | |
Corps de coulage avec joint, plaque avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 10,5 cm, plaques en oxyde d’aluminium entaillées 10 x 10,5 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en polycarbonate, bouchon noir en vinyle, kit de bouchons de remplissage | |
1 à 4 |