Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
Marque: Hoefer™ SE275
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Support SE245 deux gels
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
- Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
- Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
- Les supports SE275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
Spécification
Mini-unité d’électrophorèse verticale sur gel SE 250 | |
Support de gel | |
Réceptacle de coulage avec joint, face, verre, oxyde d’aluminium, plaques compactes, répartiteurs de pression, bouchons | |
1 à 4 |