Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
Marque: Hoefer™ SE215
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.03400kg
Description
Support SE245 deux gels
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
- Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
- Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
- Les supports SE275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
Spécification
Système d’électrophorèse SE250 | |
Support de gel | |
Corps de roulette avec joint, plaquette avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 8 cm, plaques en aluminium entaillées 10 x 8 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en PC, bouchon noir en vinyle, jeu de bouchons de charge | |
4 à 10 |