Learn More
Hoefer™ Espaceurs pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Marque: Hoefer™ SE6118-2-1.0
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Plages de 0,75 à 3,0 mm d’épaisseur
- Longueur de 8, 16 et 24 cm
- Largeur de 1 à 2 cm
- 2 Paquets
Spécification
Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 | |
1 x 16 cm x 1,0mm | |
0,03 in | |
16 cm |
Entretoise | |
2/boîte | |
0,1 cm | |
0,1 cm |