Learn More
Honeywell™ Gants en cuir Honeywell™
Code produit. 12611133
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12611133
Marque: Honeywell™ 205773109
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Grain leather has been specially enriched in its tanning process to provide the glove with water repellent properties, comfort, and flexibility.
  • Water-repellent cowhide grain leather gloves
  • Velvet leather provides mechanical resistance
  • Elasticated at the wrist for additional supports
  • Winged thumb makes the glove more anatomical for greater ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Yellow
Hand Spécifique
Matériau Grain Cowhide Leather
Type de produit Gants avec paume en cuir
Dimensions 9
Modèle Gunn
Type de manchette de gant Open
Type de paume Velvet Leather
Quantité 1/boîte
Séries 2057731
Type de pouce Wing