Learn More
Honeywell™ Gants en cuir Honeywell™
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Water-repellent cowhide grain leather gloves
- Velvet leather provides mechanical resistance
- Elasticated at the wrist for additional supports
- Winged thumb makes the glove more anatomical for greater ease of use
Spécification
Spécification
| Couleur | Yellow |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Grain Cowhide Leather |
| Type de produit | Gants avec paume en cuir |
| Dimensions | 9 |
| Modèle | Gunn |
| Type de manchette de gant | Open |
| Type de paume | Velvet Leather |
| Quantité | 1/boîte |
| Séries | 2057731 |
| Afficher plus |