Learn More
Honeywell™ Demi-masques Honeywell™ Freedom pour utilisation courte
Click to view available options
Cartouche / filtre:
A1
A1B1E1K1P3
A1P1
A2
A2P3
P3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grand champ de vision grâce au positionnement bas du filtre
- Confort respiratoire optimal grâce à une grande surface d’échange
- À éliminer lorsque les filtres sont saturés
- Protège contre les dangers tels que les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, la contamination, etc.
- Recommandé pour une utilisation dans les industries chimiques, de la construction, des services alimentaires, de la fabrication, de la médecine, des produits pharmaceutiques, etc.
Spécification
Spécification
| Cartouche / filtre | A1 |
| Certifications/Conformité | EN 405 et EN 149 |
| Certifications (EN) | EN405 |
| Couleur | Green |
| Design Type | Cup/Molded |
| Jetable | Reusable |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| À utiliser avec (application) | Pour les industries |
| À utiliser avec (équipement) | Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653) |
| Modèle | Appareil respiratoire Freedom A1, Half-Mask |
| Afficher plus |