Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité Honeywell™ Polysafe
Click to view available options
Lunettes de sécurité Honeywell™ Polysafe ; couleur de la monture : Transparent
Description
- Apportent une protection UV à 99 %
- Peuvent être portées sur des lunettes de correction
- Les verres en PC de haute qualité permettent une vision non déformée
- Verre en PC monobloc avec parties latérales intégrées
- La monture latérale perforée permet la fixation d’une sangle de sécurité
- Poids 40 g
Spécification
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (équipement) | Peuvent être portées sur des lunettes de correction |
Couleur de la monture | Transparent |
Nb par paquet | 10 Paquets |
Poids (métrique) | 40 g |
Matériau | Polycarbonate |
Lens Material | Polycarbonate |
Protection UV | 99% |