Learn More
Sperian™ Appareil respiratoire avec vanne Honeywell™ FFP3 ML
Click to view available options
:
Type de filtre : FPP3
Description
- Coque rigide - conserve sa forme même dans les environnements humides et à forte charge
- Joint Willtech™ hypoallergénique ultra-doux avec propriétés d’absorption et film étanche pour un confort exceptionnel et un ajustement parfait
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps lors de l’ajustement du masque et identifier instantanément son niveau de protection
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Vanne d’expiration protégée, de conception exclusive, pour une protection améliorée
- Tresses réglables pour adapter facilement et efficacement le masque
- Sans latex, ni silicone ni PVC
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | Solides et/ou liquides |
| Certifications/Conformité | EN 149:2001, A1:2009 |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Masque moulé de protection respiratoire |
| À utiliser avec (application) | Protège contre les poussières, les brouillards et les fumées contenant du carbonate de calcium, de l'argile, du kaolin, de la cellulose, du coton, de la farine, des métaux ferreux, du ciment, du silicate de sodium, du soufre, des fibres de verre et des plastiques, du bois dur, du charbon, du quartz, des métaux non ferreux, du cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides de travail des métaux (liste non exhaustive). |
| Quantité | 5/Paquet |
| Poids (métrique) | 0,168 kg |