Learn More
HOOK1 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498290 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498290 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498290 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338110JF669
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
HOOK1 Polyclonal antibody specifically detects HOOK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HOOK1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène hHK1, HK1h-hook1, hook homolog 1 (Drosophila), MGC10642, protein Hook homolog 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 489-728 of human HOOK1 (NP_056972.1).,, Sequence:, IEELQEQLEQKHRKMNELETEQRLSKERIRELQQQIEDLQKSLQEQGSKSEGESSSKLKQKLEAHMEKLTEVHEELQKKQELIEDLQPDINQNVQKINELEAALQKKDEDMKAMEERYKMYLEKARNVIKTLDPKLNPASAEIMLLRKQLAEKERRIEILESECKVAKFRDYEEKLIVSAWYNKSLAFQKLGMESRLVSGGGACSDTGACTPARSFLAQQRHITNTRRNLSVKVPATTSD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51361
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG