missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hormone-sensitive Lipase/HSL Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Marque:  Novus Biologicals NB110-37253

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18770924

  • 423.00€ / 0.05mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Hormone-sensitive Lipase/HSL Polyclonal specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Hormone-sensitive Lipase/HSL
Polyclonal
Western Blot 1:100-1:2000
hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive
Rabbit
IgG purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS containing 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
LIPE
A fusion protein containing an internal portion of the rat HSL protein (between residues 699-908). [Swiss-Prot P15304]
0.05 mL
Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
3991
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only