Learn More
Masterflex™ Collier de serrage pour pompe péristaltique
Les pinces de copolymère d’acétal blanc réutilisables ne rouillent pas, ne se corrodent pas et restent en place une fois positionnées
Marque: Masterflex™ 06832-14
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Copolymère acétal
- Convient pour une utilisation continue de la température ambiante à 93°C
- Non conducteur et stable dans une grande variété de produits chimiques
- Les pinces restent en place une fois positionnées
- Positionnez la pince et appuyez sur les mâchoires avec une autre pince
Specifications
Copolymère acétal | |
Tuyau ou tubulure | |
Dia. int. min. : 0,702 po, Dia. int. max. 0,801 in | |
Blanc |