Learn More
Masterflex™ Collier de serrage pour pompe péristaltique
Les pinces de copolymère d’acétal blanc réutilisables ne rouillent pas, ne se corrodent pas et restent en place une fois positionnées
45.90€ - 92.15€
Spécification
Matériau | Copolymère acétal |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Tuyau ou tubulure |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12499650
|
Masterflex™
06832-03 |
Dia. int. min. : 0,307 po, Dia. int. max. 0,342 in |
47.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12419660
|
Masterflex™
06832-06 |
Dia. int. min. : 0,449 po, Dia. int. max. 0,511 in |
92.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12439660
|
Masterflex™
06832-10 |
Dia. int. min. : 0,569 po, Dia. int. max. 0,65 in |
47.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12449660
|
Masterflex™
06832-14 |
Dia. int. min. : 0,702 po, Dia. int. max. 0,801 in |
55.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12469660
|
Masterflex™
06832-20 |
Dia. int. min. : 0,859 po, Dia. int. max. 0,989 in |
55.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12479660
|
Masterflex™
06832-22 |
Dia. int. min. : 0,928 po, Dia. int. max. 1,072 in |
66.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12489660
|
Masterflex™
06832-32 |
Dia. int. min. : 1,218 po, Dia. int. max. 1,405 in |
45.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Copolymère acétal
- Convient pour une utilisation continue de la température ambiante à 93°C
- Non conducteur et stable dans une grande variété de produits chimiques
- Les pinces restent en place une fois positionnées
- Positionnez la pince et appuyez sur les mâchoires avec une autre pince
Spécification
Copolymère acétal | |
Tuyau ou tubulure | |
Blanc |