Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
Marque:  Gestigkeit Harry HD0
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10212731
  • 1235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
  • Plaques chauffantes électriques à température variable, avec ou sans régulateur thermostatique. Construction robuste pour une performance continue. plaque chauffante en alliage d’aluminium.
  • En raison du système de chauffage à long terme asymétrique (les coins et les bords de la plaque chauffante sont soumis à plus de chaleur), une température uniforme est garantie sur toute la surface de chauffage.
  • Isolation sans amiante. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable n° 1.4301 de haute qualité, la partie centrale étant en outre peinte en orange.
  • Quatre pieds réglables assurent une stabilité supplémentaire Câble de raccordement d’une longueur d’environ 1,7 m, 230 volts/ 3 200 Watts avec fiche Schuko.
Spécification
Spécification
Plaque chauffante
230 V
Alliage d’aluminium
170 mm
10 kg
1800 W
312 x 312 x 170 mm
Acier inoxydable
Max. 370°C
312 mm
312 mm
Contrôle des performances