Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
1235.00€ - 1785.00€
Spécification
Type | Plaque chauffante |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
max. (métrique) | Max. 370°C |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Puissance | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Puissance | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10212731
|
Gestigkeit Harry
HD0 |
312 x 312 x 170 mm | 1800 W | 10 kg |
1235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10529131
|
Gestigkeit Harry
HD2 |
364 x 514 x 170 mm | 2850 W | 18 kg |
1610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10036121
|
Gestigkeit Harry
HD3-400 |
442 x 592 x 170 mm | 4000 W | 25 kg |
1785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Electrical hotplates with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous perfomance. aluminum alloy hotplate.
- Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
- Asbest-free insulation. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No. 1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
- Four adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1,7 m. long, 230 Volt/ 3200 Watt with Schuko plug.
Spécification
Plaque chauffante | |
Alliage d’aluminium | |
170 mm |
Acier inoxydable | |
Max. 370°C | |
Contrôle des performances |