missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
HPD Polyclonal antibody specifically detects HPD in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | HPD |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | 4HPPDEC 1.13.11.27,4-HPPD, 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, GLOD3, glyoxalase domain containing 3,4-hydroxyphenylpyruvic acid oxidase, HPPDase, PPD |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-393 of human HPD (NP_002141.1).,, Sequence:, MTTYSDKGAKPERGRFLHFHSVTFWVGNAKQAASFYCSKMGFEPLAYRGLETGSREVVSHVIKQGKIVFVLSSALNPWNKEMGDHLVKHGDGVKDIAFEVEDCDYIVQKARERGAKIMREPWVEQDKFGKVKFAVLQTYGDTTHTLVEKMNYIGQFLPGYEAPAFMDPLLPKLPKCSLEMIDHIVGNQPDQEMVSASEWYLKNLQFHRFWSVDDTQVHTEYSSLRSIVVANYEESIKMPINEPAPGKKKSQIQEYVDYNGGAGVQHIALKTEDIITAIRHLRERGLEFLSVPSTYYKQLREKLKTAKIKVKENIDALEELKILVDYDEKGYLLQIFTKPVQDRPTLFLEVIQRHNHQGFGAGNFNSLFKAFEEEQNLRGNLTNMETNGVVPGM |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?