Learn More
SCAT Kits de fournitures pour HPLC, V.20
Les kits d’alimentation HPLC, V2.0 du fabricant SCAT sont des combinaisons d’équipements pour une alimentation sans contamination des systèmes HPLC avec des solvants. Les kits se composent d’un flacon de laboratoire avec filetage GL 45, d’un bouchon SafetyCap SCAT ainsi que de capillaires, de filtres d’aspiration et de soupapes à air.
144.00€ - 254.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tout système HPLC |
---|---|
Diamètre du filetage | GL45 |
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16413799
|
SCAT
307312 |
Kit I | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et verre marron de 1 000 ml + 1 capillaire 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 1 filtre d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
199.00€
1 kit |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16433789
|
SCAT
307300 |
Kit I | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre transparent de 1 000 ml + 1 capillaire 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 1 filtre d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
149.00€
1 kit |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16443789
|
SCAT
307301 |
Kit I | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire carré et en verre transparent de 1 000 ml + 1 capillaire 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 1 filtre d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
144.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16423799
|
SCAT
307313 |
Kit II | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre marron de 1 000 ml + 2 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
233.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16453789
|
SCAT
307303 |
Kit II | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre transparent de 1 000 ml + 2 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
164.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16473789
|
SCAT
307305 |
Kit II | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire carré et en verre transparent de 1 000 ml + 2 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
171.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16433799
|
SCAT
307314 |
Kit III | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre marron de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
254.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16463789
|
SCAT
307304 |
Kit III | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre transparent de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
192.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16483789
|
SCAT
307306 |
Kit III | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire carré et en verre transparent de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
199.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16453799
|
SCAT
307347 |
Kit III | 1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire Youtility et en verre transparent de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |
199.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17927260
|
SCAT™
307327 |
Complete Solvent Collection System | 1 x SafetyCap II GL28, 1x 100 mL Laboratory bottle round, brown glass, 2 x 1.5 m capillaries 3.2 mm OD, 2 x PTFE suction filters, air valve (317010) |
162.27€
1 kit |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons SafetyCaps du fabricant haut de gamme SCAT
- Flacons de laboratoire
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant n’est nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
Tout système HPLC | |
GL45 |