Learn More
HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio MSM4-1296-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15981418
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
HPV-16
Nuclear
HPV16/1296
Unconjugated
Mouse
HPV-16 infected cells or cervical tissue
20 μg
Primary
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Human papilloma virus type 16
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.