Learn More
HPV18 E6 Antibody (BF7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 499.00€
Spécification
| Antigène | HPV18 E6 |
|---|---|
| Clone | BF7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18536231
|
Novus Biologicals
NB100-2769 |
0.1 mg |
499.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18517931
|
Novus Biologicals
NB100-2769-0.025mg |
0.025 mg |
214.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HPV18 E6 Monoclonal antibody specifically detects HPV18 E6 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Radioimmune AssaysSpécification
| HPV18 E6 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| PBS | |
| Gel-purified HPV18 E6-beta galactosidase fusion protein. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| BF7 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| E6, HpV18gp1, Human papillomavirus type 18 E6, Protein E6 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |