Learn More
HPV18 E6 Antibody (C1N1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-54807
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HPV18 E6 Monoclonal specifically detects HPV18 E6 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
Spécification
| HPV18 E6 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| E6, HpV18gp1, Human papillomavirus type 18 E6, Protein E6 | |
| HPV18E6-beta-galactosidase fusion protein synthesized in E. coli | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| C1N1 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| 16.5 kDa | |
| 0.1 mg | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu